3-Thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR23200-1GEA 61.1 EUR
APOSOR23200-1G
3-Thiophensulfonylchlorid
3-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Siedepunkt: 101…103 °C
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02682011
CAS-Nummer: 51175-71-4
UN: 3261
ADR: 8,III