2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23132-5GEA 278 EUR
APOSOR23132-5G APOSOR23132-250MG APOSOR23132-1G APOSOR23132-10G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamin
Formel: C₆H₅N₃S
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00185826
CAS-Nummer: 874-37-3