2,1,3-Benzothiadiazol-5-sulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR23126-1GEA 292 EUR
APOSOR23126-1G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-5-sulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClN₂O₂S₂
Schmelzpunkt: 69…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681993
CAS-Nummer: 337508-60-8
UN: 1759
ADR: 8,III