2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR23080-250MGEA 12.6 EUR
APOSOR23080-250MG APOSOR23080-1G APOSOR23080-5G
2-Methyl-4-thiazolcarbonsäure
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Schmelzpunkt: 145…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407332
CAS-Nummer: 35272-15-2