1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
|
Achtung
|
APOSOR23053-1GEA
0
EUR
APOSOR23053-1G
1-(Phenylsulfonyl)-2-indolboronsäure
1-(Phenylsulphonyl)-2-indoleboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₂BNO₄S Schmelzpunkt: 125…132 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03086094 CAS-Nummer: 342404-46-0 |