4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR22983-5GEA
607
EUR
APOSOR22983-5G
APOSOR22983-250MG
APOSOR22983-1G
4-(Brommethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazol 97%
4-(Bromomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO Schmelzpunkt: 61…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02677680 CAS-Nummer: 180597-83-5 UN: 3261 ADR: 8,III |