4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-4-nitropyridin-1-oxid2-Methyl-4-nitropyridin-N-oxid4-Nitro-2-picolin-N-oxid
APOSOR22458-5GEA 14.7 EUR
APOSOR22458-5G
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
4-Nitro-2-picolin-N-oxid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Schmelzpunkt: 155…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014625
CAS-Nummer: 5470-66-6