7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR22118-5GEA 141 EUR
APOSOR22118-5G APOSOR22118-10G APOSOR22118-1G
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Siedepunkt: 120 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114700
CAS-Nummer: 22776-09-6