5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR22019-100MGEA
87.3
EUR
APOSOR22019-100MG
APOSOR22019-1G
APOSOR22019-250MG
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Molecular Weight: 193,2000 g/mol Schmelzpunkt: 167…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100490 CAS-Nummer: 7298-67-1 |