2-Brom-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
Gefahr
APOSOR21940-10GEA 0 EUR
APOSOR21940-10G
2-Brom-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
2-Brom-3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₆H₂₃BrO₂
Molecular Weight: 327,26 g/mol
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00173889
CAS-Nummer: 14386-64-2
UN: 3261
ADR: 8,III