Methylglycolat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR21875-100GEA 55.3 EUR
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methylglycolat 98%
Methylglycolat
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 149…151 °C
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004667
CAS-Nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7