trans-3-Chloracrylsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR2048-5GEA 437 EUR
APOSOR2048-5G APOSOR2048-1G
trans-3-Chloracrylsäure 99%
trans-3-Chloracrylsäure
Formel: C₃H₃ClO₂
Molecular Weight: 106,51 g/mol
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064237
CAS-Nummer: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II