2-(4-Morpholino)-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR200103-25GEA
173
EUR
APOSOR200103-25G
2-(4-Morpholino)-5-nitropyridin 98%
2-(4-Morpholino)-5-nitropyridin
Formel:
C₉H₁₁N₃O₃ Molecular Weight: 209,2019 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023308 CAS-Nummer: 26820-62-2 |