Cyclopropylphenylsulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR18541-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18541-1G
Cyclopropylphenylsulfid
Cyclopropylphenylsulfid
Formel: C₉H₁₀S
Molecular Weight: 150,24
Siedepunkt: 62…63 °C/1mmHg
Dichte: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009684
CAS-Nummer: 14633-54-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III