2-Amino-4-methyloxazol 97+%
Achtung
APOSOR18426-5GEA 0 EUR
APOSOR18426-5G
2-Amino-4-methyloxazol 97+%
2-Amino-4-methyloxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,1032 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00126682
CAS-Nummer: 35629-70-0