Iminostilben 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR18383-100GEA
80
EUR
APOSOR18383-100G
APOSOR18383-25G
Iminostilben 97%
Iminostilben
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193,25 g/mol Schmelzpunkt: 196…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005071 CAS-Nummer: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |