Trimethylsilylacetylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylsilylethin
APOSOR18355-25GEA
19
EUR
APOSOR18355-25G
APOSOR18355-500G
APOSOR18355-100G
Trimethylsilylacetylen 97%
Trimethylsilylacetylen
Formel:
C₅H₁₀Si Molecular Weight: 98,22 g/mol Siedepunkt: 52…53 °C Dichte: 0,71 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: –34 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008569 CAS-Nummer: 1066-54-2 EINECS: 213-919-9 UN: 1993 ADR: 3,II |