Ethylisocyanacetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR18110-5GEA
139
EUR
APOSOR18110-5G
APOSOR18110-25G
APOSOR18110-100G
Ethylisocyanacetat
Ethylisocyanacetat
Formel:
C₅H₇NO₂ Molecular Weight: 113,12 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C Dichte: 1,035 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000007 CAS-Nummer: 2999-46-4 EINECS: 221-077-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |