3-Brom-6-chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
APOSOR18052-1GEA
0
EUR
APOSOR18052-1G
3-Brom-6-chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-6-chlor-8-iodimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₃BrClIN₂ Schmelzpunkt: 144…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
1221791-77-0 |