6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR18030-1GEA 155 EUR
APOSOR18030-1G
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester 95+%
6-Chinoxalincarbonsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BN₂O₂
Molecular Weight: 256,1080 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11054040
CAS-Nummer: 1167418-13-4