3-Brom-2-thiophencarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR18012-5GEA
219
EUR
APOSOR18012-5G
APOSOR18012-250MG
APOSOR18012-1G
3-Brom-2-thiophencarbonitril 95%
3-Brom-2-thiophencarbonitril
Formel:
C₅H₂BrNS Molecular Weight: 188,05 g/mol Schmelzpunkt: 43…48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00068173 CAS-Nummer: 18791-98-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |