3-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR17814-250MGEA 236 EUR
APOSOR17814-250MG APOSOR17814-1G
3-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 95%
3-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BNO₃
Molecular Weight: 176,9700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09908169
CAS-Nummer: 947533-25-7