3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

APOSOR1772-1GEA 31.3 EUR
APOSOR1772-1G APOSOR1772-5G
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068015
CAS-Nummer: 1132-05-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR