6-Brom-2-methoxychinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR17559-1GEA 120 EUR
APOSOR17559-1G APOSOR17559-250MG
6-Brom-2-methoxychinolin 96%
6-Bromo-2-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11847805
CAS-Nummer: 99455-05-7