Methyl-3-formylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR16949-5GEA 102 EUR
APOSOR16949-5G
Methyl-3-formylbenzoat 98%
Methyl-3-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,1600 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00189379
CAS-Nummer: 52178-50-4