Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR16947-1GEA 40.8 EUR
APOSOR16947-1G APOSOR16947-5G
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat 95+%
Ethyl-1H-indazol-3-carboxylat
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 190,20
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01138134
CAS-Nummer: 4498-68-4