Methyl-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR16909-1GEA 147 EUR
APOSOR16909-1G
Methyl-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Methyl-3-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 210,62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07021500
CAS-Nummer: 900019-34-3