Benzothiazol-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR16606-100GEA
108
EUR
APOSOR16606-100G
Benzothiazol-2-ol 98%
Benzothiazol-2-ol
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151,18 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022868 CAS-Nummer: 934-34-9 |