6-Brom-4-methoxychinolin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR16166-5GEA
649
EUR
APOSOR16166-5G
APOSOR16166-1G
APOSOR16166-250MG
6-Brom-4-methoxychinolin
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,0806 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04036192 CAS-Nummer: 874792-20-8 |