2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
APOSOR15534-500MGEA 268 EUR
APOSOR15534-500MG
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₇H₃₃NOSSn
Molecular Weight: 418,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787373
CAS-Nummer: 240816-28-8