2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1530-100GEA
0
EUR
APOSOR1530-100G
APOSOR1530-25G
APOSOR1530-500G
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd 97%
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 186,6387 g/mol Schmelzpunkt: 97…100 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01934396 CAS-Nummer: 83857-96-9 EINECS: 410-260-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...