5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR15282-1GEA 143 EUR
APOSOR15282-1G APOSOR15282-5G
5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569450
CAS-Nummer: 33866-48-7