2-Iod-3-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR14830-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14830-1G
2-Iod-3-nitrotoluol
2-Iod-3-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆INO₂ Molecular Weight: 263,0300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00091040 CAS-Nummer: 6277-17-4 |