2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR14363-1GEA 51 EUR
APOSOR14363-1G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-5-pyrimidincarbonitril
Formel: C₁₁H₇N₄Br
Schmelzpunkt: 258…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659571
CAS-Nummer: 749885-93-6