3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR14360-10GEA 0 EUR
APOSOR14360-10G APOSOR14360-5G APOSOR14360-1G
3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2,3-dichlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉Cl₂NO₂
Molecular Weight: 234,0800 g/mol
Schmelzpunkt: 232…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871301
CAS-Nummer: 117391-56-7