4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR14161-25GEA
0
EUR
APOSOR14161-25G
APOSOR14161-5G
APOSOR14161-1G
4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
4-Pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₅H₇BClNO₂ Molecular Weight: 159,38 g/mol Schmelzpunkt: 254 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06201888 CAS-Nummer: 913835-65-1 |