5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR14007-1GEA 143 EUR
APOSOR14007-1G APOSOR14007-250MG
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
5-Iod-2-(4-morpholino)pyridin
Formel: C₉H₁₁IN₂O
Molecular Weight: 290,11 g/mol
Schmelzpunkt: 129…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039866
CAS-Nummer: 470463-42-4