4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR1393-1GEA
256
EUR
APOSOR1393-1G
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure 97%
4-Methoxy-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₅ Molecular Weight: 196,9531 g/mol Schmelzpunkt: 216…219 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03092922 CAS-Nummer: 827614-67-5 |