Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1342-1GEA 13.8 EUR
APOSOR1342-1G
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Ethyl-2-amino-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₈N₂O₃
Molecular Weight: 156,14
Schmelzpunkt: 124…128 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06659907
CAS-Nummer: 177760-52-0