3-Amino-3-(4-bromphenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR13344-5GEA
61.1
EUR
APOSOR13344-5G
APOSOR13344-1G
3-Amino-3-(4-bromphenyl)propionsäure 95%
3-Amino-3-(4-bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Molecular Weight: 244,0900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00187112 CAS-Nummer: 39773-47-2 |