3-Chlor-2-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13157-1G APOSOR13157-5G
3-Chlor-2-methylphenylboronsäure 96%
3-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Molecular Weight: 170,40 g/mol
Schmelzpunkt: 175…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115641
CAS-Nummer: 313545-20-9