3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
|
Achtung
|
APOSOR13156-25GEA
0
EUR
APOSOR13156-25G
APOSOR13156-5G
APOSOR13156-10G
3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure 98%
3-Chlor-4-ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BClO₃ Molecular Weight: 200,4300 g/mol Schmelzpunkt: 230…236 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03701556 CAS-Nummer: 279261-81-3 |