5-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13120-5GEA 109 EUR
APOSOR13120-5G APOSOR13120-25G
5-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure
5-Chlor-2-ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Molecular Weight: 200,43 g/mol
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427055
CAS-Nummer: 352534-86-2