4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR13107-1GEA 14.7 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-25G APOSOR13107-5G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClNO₄
Molecular Weight: 201,37 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258950
CAS-Nummer: 151169-67-4