4-Chlorphenylchlorformiat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR13039-25GEA 183 EUR
APOSOR13039-25G APOSOR13039-100G APOSOR13039-5G
4-Chlorphenylchlorformiat
4-Chlorphenylchlorformiat
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 100…102 °C/12mmHg
Dichte: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000638
CAS-Nummer: 7693-45-0
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II