4-Iodbiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Jod-4-phenylbenzol1-Iod-4-phenylbenzol
APOSOR13030-25GEA 62.6 EUR
APOSOR13030-25G
4-Iodbiphenyl 98%
4-Iodbiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
Molecular Weight: 280,11 g/mol
Siedepunkt: 320 °C
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00019028
CAS-Nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III