3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR1302-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazol
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,11 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085129
CAS-Nummer: 35166-33-7