4-Methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12490-10GEA 546 EUR
APOSOR12490-10G APOSOR12490-1G APOSOR12490-5G
4-Methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
4-Methoxy-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₁NO₃S
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01046356
CAS-Nummer: 7010-86-8