5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR12255-5GEA 0 EUR
APOSOR12255-5G APOSOR12255-100MG APOSOR12255-1G
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile 97%
5-Methylisoxazole-3-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09064940
CAS-Nummer: 57351-99-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III