Ethyl-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11996-1GEA 213 EUR
APOSOR11996-1G
Ethyl-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02325396
CAS-Nummer: 70705-30-5